Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?