Przejdź do
A3551
Alsever′s Solution
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Blood cell stabilizer solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
103,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
427,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
619,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
103,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: 20.5 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Alsever′s solution is an isotonic, balanced salt solution. It is routinely used as an anticoagulant or blood preservative, which permits the storage of whole blood in refrigerators for approximately 10 weeks.
Application
Alsever′s Solution has been used:
  • as a preservative of whole blood collected from Meleagris gallopavo, Oreochromis niloticus, and Salmo salar
  • as a diluent for severe acute respiratory syndrome–related coronavirus-2 (SARS-CoV-2) peptide Kode Technology-modified red cells (C19-kodecytes)
  • for preserving hemolymph collected from shrimp (Litopenaeus vannamei)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R9759M5905J1875
description
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
-
description
-
description
certified by the BSC
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
sterility
sterile-filtered
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
components
glucose: 20.5 g/L (Dextro)
components
-
components
-
components
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)