Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł 1496,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1496,00 zł
Cena katalogowa1760,00 złZaoszczędź 15%biological source
human
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CO)Cc9ccc(cc9)O)CO)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc8nc[nH]c8)C(=O)N[C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](Cc5c6c([nH]c5)cccc6)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1[C@@H](CCC
InChI
1S/C136H210N40O31S.C2HF3O2/c1-75(2)109(127(200)154-71-106(181)156-88(31-13-17-52-137)114(187)158-89(32-14-18-53-138)115(188)159-91(35-21-56-149-134(142)143)116(189)164-96(37-23-58-151-136(146)147)131(204)175-60-25-39-104(175)126(199)173-111(77(5)6)128(201
InChI key
MCAQPIPWSBBXDA-MMNZLOBGSA-N
Gene Information
human ... POMC(5443)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), solid | description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| biological source human | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... POMC(5443) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[D-Lys16]-Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-24 human, rat trifluoroacetate salt ≥95% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/111/948/6ae01370-0886-41d7-80ba-1654b40c4b25/640/6ae01370-0886-41d7-80ba-1654b40c4b25.jpg)