Przejdź do
A3650
Amikacin hydrate
aminoglycoside antibiotic
Synonim(y):
N1-[(S)-4-Amino-2-hydroxybutyryl]kanamycin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H43N5O13 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
585.60 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
51281632
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-538-5
Beilstein/REAXYS Number:
1445422
MDL number:
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
color
white to almost white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.H2O/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);1H2/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1
InChI key
DTSOZYYWEZJFSS-XTHCGPPUSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Amikacin hydrate is used in antimicrobial susceptibility studies of organisms such as Mycobacterium tuberculosis and Ehrlichia phagocytophila.
Biochem/physiol Actions
Amikacin inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosome subunit and inducing mRNA misreading. It interferes with the translocation of tRNA from the A-site to the P-site.
Packaging
5G
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SBR00066A23241019494
description
aminoglycoside antibiotic
description
Ready Made Solution, 25 mg/mL in water
description
aminoglycoside antibiotic
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, mycobacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
mycobacteria, Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
liquid, ready-to-use solution
form
powder
form
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. where can i find the assay potency of the drug?
    1 answer
    1. The potency of this material is not determined on a lot to lot basis. However, historical data indicate potency values of >900 ug/mg.