Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1170,00 zł
Nazwa produktu
Ascomycin from Streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticus,
form
powder
Quality Segment
greener alternative product score
old score: 59
new score: 54
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1\C=C(C)\C[C@H](C)C[C@H](OC)C2O[C@](O)([C@H](C)C[C@@H]2OC)C(=O)C(=O)N3CCCC[C@H]3C(=O)OC([C@H](C)[C@@H](O)CC1=O)\C(C)=C\[C@@H]4CC[C@@H](O)[C@@H](C4)OC
InChI
1S/C43H69NO12/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)44-16-12-11-13-31(44)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-32(45)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,45-46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38+,39+,43+/m0/s1
InChI key
ZDQSOHOQTUFQEM-NURRSENYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥60% (HPLC), lyophilized powder | description powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description ≥95% (HPLC), powder |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action enzyme | inhibits |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum viruses |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?