Przejdź do
A3846
AL-8810
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(5Z, 13E)-(9S,11S,15R)-9,15,Dihydroxy-11-fluoro-15-(2-indanyl)-16,17,18,19,20,pentanor-5,13-prostadienoic acid, [1R-[1α(Z),2β(1E,3S*),3β,5α]]-7-[3-Fluoro-5-hydroxy-2-[3-hydroxy-4-[2-(2,3-dihydro-1H-indenyl)]-1-butenyl]cyclolpentyl]-5-heptenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H31FO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@H](F)[C@H](\C=C\[C@H](O)C2Cc3ccccc3C2)[C@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C24H31FO4/c25-21-15-23(27)20(9-3-1-2-4-10-24(28)29)19(21)11-12-22(26)18-13-16-7-5-6-8-17(16)14-18/h1,3,5-8,11-12,18-23,26-27H,2,4,9-10,13-15H2,(H,28,29)/b3-1-,12-11+/t19-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
InChI key
WTYSXBKKVNOOIX-JTGCGUAKSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Biochem/physiol Actions
AL-8810 is a novel prostaglandin F2α analog; selective FP prostanoid receptor antagonist.
Legal Information
Sold under license from Alcon.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)