Przejdź do
A3881
Methyl arachidate
≥99% (capillary GC)
Synonim(y):
Arachidic acid methyl ester, Methyl eicosanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
535,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)18COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.56
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-304-8
Beilstein/REAXYS Number:
1791385
MDL number:
535,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
powder
bp
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
InChI key
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl arachidate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?