Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 253,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
253,00 zł
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 1000 Å, 25-35μmol/g | description pore size 500 Å, 30-40μmol/g | description pore size 1000 Å, 25-35μmol/g | description pore size 500 Å, 30-40μmol/g |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC) | assay ≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC) | assay ≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC) | assay ≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| capacity ≥99 % (Coupling Efficiency) | capacity ≥99 % (Coupling Efficiency) | capacity ≥99 % (Coupling Efficiency) | capacity ≥99 % (Coupling Efficiency) |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents |
| pore size 1000 Å | pore size 500 Å | pore size 1000 Å | pore size 500 Å |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dA(bz)-CPG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?