Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Numer WE:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
pigeon liver
form
lyophilized powder
specific activity
~0.5 units/mg protein
composition
Protein, ~10% biuret
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Contains sucrose as a stabilizer.
Other Notes
One unit will acetylate 1.0 nanomole of p-nitroaniline per min at pH 8.0 at 25 °C.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?