Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 62,80 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H63N7O12S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
938.10
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
62,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócApplication
Useful for affinity labeling the larger subunit of activated caspase 1 and caspase 1 related proteases.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC), powder | description lyophilized powder | description ≥95% (HPLC), lyophilized powder | description Mp 3,000 |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC/MS) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMF: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![O-[2-(Biotinyl-amino)ethyl]-O′-(2-carboxyethyl)polyethylene glycol Mp 3,000](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/285/242/a1e6e88b-5b7d-43b5-9bb0-18dcbfdccf43/640/a1e6e88b-5b7d-43b5-9bb0-18dcbfdccf43.png)