Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 253,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3230,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
253,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
quality
crystallized
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, 1× crystallized, ≥97% (agarose gel electrophoresis) | description lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture | description lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis) | description lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥97% (agarose gel electrophoresis), 1X Crystallized |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| assay ≥97% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥97% (agarose gel electrophoresis) |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) enzyme immunoassay: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, electrophoresis: suitable |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bovine Serum Albumin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?