Przejdź do
A4564
LS-Tetra saccharide a
from human milk
Synonim(y):
α-NeuNAc-(2→3)-β-Gal-(1→3)-b-GlcNAc-(1→3]-β-Gal-(1→4)-Glc, LST a, N-Acetylneuramin-lacto-N-tetraose a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H62N2O29
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
998.88
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human milk
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OC2C(O)C(CO)OC(OC3C(O)C(CO)OC(OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C3NC(C)=O)C2O)(OC1C(O)C(O)CO)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)