Przejdź do
A4661
6-Aza-2-thiothymine
Synonim(y):
2-Thio-6-azathymine, 3,4-Dihydro-6-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazin-5(2H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.17
EC Number:
210-445-4
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4861
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
218-221 °C (lit.)
SMILES string
CC1=NNC(=S)NC1=O
InChI
1S/C4H5N3OS/c1-2-3(8)5-4(9)7-6-2/h1H3,(H2,5,7,8,9)
InChI key
NKOPQOSBROLOFP-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)