Przejdź do
A4895
Acid Black 48
practical grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Colour Index Number:
65005
EC Number:
215-518-4
UNSPSC Code:
12171500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
practical grade
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)