Przejdź do
A4980
Abz-FRK(Dnp)P-OH trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), film
Synonim(y):
o-Aminobenzoic acid-FRK(Dnp)P-OH, o-aminobenzoic acid-Phe-Arg-Lys(DNP)-Pro-OH trifluoroacetate salt, Abz-Phe-Arg-Lys(DNP)-Pro-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H49N11O10 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
831.87 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Abz-FRK(Dnp)P-OH trifluoroacetate (TFA) is a substrate for the Angiotensin Converting Enzyme (ACE). Abz-FRK(Dnp)P-OH TFA has been used to study both the reduction of mortality of patients with sepsis and paracetamol-induced hypothermia.
Biochem/physiol Actions
Substrate for ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Internally quenched fluorogenic substrate for Real Time Fluorescent Assay.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5730A5855A5356
description
≥95% (HPLC), film
description
≥91% (HPLC), lyophilized powder
description
≥97% (HPLC)
description
≥96% (HPLC), lyophilized powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥91% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
film
form
lyophilized powder
form
film
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
yellow
color
-
color
yellow
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)