Przejdź do
A5028
Adenylosuccinic acid
~96% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.29
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
assay
~96% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(O)(O)=O)n2cnc3c(N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)ncnc23
InChI
1S/C14H18N5O11P/c20-7(21)1-5(14(24)25)18-11-8-12(16-3-15-11)19(4-17-8)13-10(23)9(22)6(30-13)2-29-31(26,27)28/h3-6,9-10,13,22-23H,1-2H2,(H,20,21)(H,24,25)(H,15,16,18)(H2,26,27,28)/t5-,6+,9+,10+,13+/m0/s1
InChI key
OFBHPPMPBOJXRT-VWJPMABRSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)