Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2250,00 zł |
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2250,00 zł
biological source
bovine spleen
Quality Segment
type
Type X
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥130 units/mg protein
mol wt
32.5-33 kDa
cation traces
NH4+: ≤10 μg/mg protein
UniProt accession no.
foreign activity
alkaline phosphatase ≤0.01%, guanase ≤0.01%, nucleoside phosphorylase ≤0.1%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... ADA(280712)
General description
pI: 4.85
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type X, buffered aqueous glycerol solution, ≥130 units/mg protein | description Type IX, ammonium sulfate suspension, 150-200 units/mg protein | description from calf intestine | description from calf intestine |
| specific activity ≥130 units/mg protein | specific activity 150-200 units/mg protein | specific activity ~200 units/mg protein (At 25 °C with adenosine as the substrate.) | specific activity ~200 units/mg protein (At 25 °C with adenosine as the substrate.) |
| Gene Information cow ... ADA(280712) | Gene Information cow ... ADA(280712) | Gene Information bovine ... ADA(280712) | Gene Information - |
| biological source bovine spleen | biological source bovine spleen | biological source bovine intestine | biological source bovine (calf) intestine |
| form buffered aqueous glycerol solution | form ammonium sulfate suspension | form suspension | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosine Deaminase from bovine spleen
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?