Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 5 ea
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Consists of flexible silicone rubber nosepiece, hard plastic mouthpiece, and 15 inches of latex tubing.
Application
Aspirator tube assemblies for calibrated microcapillary pipettes have been used:
- as a mouthpiece for pipettes to gently suction out plasmid solution
- to aid during intrathoracic injection using a glass needle
- as a mouth pipette attached to glass needles for transferring melanocytes to the culture dishes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 5 ea | description capacity 1-5 μL | description capacity 100 μL | description capacity 10 μL |
| technique(s) cell culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| packaging pkg of 5 ea | packaging pack of 250 ea, pack of 1 | packaging pack of 250 ea | packaging pack of 250 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?