Przejdź do
A5384
Aconitase from porcine heart
Synonim(y):
Aconitate hydratase, Citrate (isocitrate) hydrolyase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
150 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Numer WE:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Biological source:
Porcine heart
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine heart
Quality Segment
form
solid
mol wt
~66 kDa by gel filtration
storage temp.
−20°C
Application
Aconitase may be usefull in diabetes research as well as to study structural conservation between iron-responsive element binding proteins (IRE-BP) and isomerases .
Biochem/physiol Actions
Aconitase catalyses the stereo-specific isomerization of citrate to isocitrate via cis-aconitate in the tricarboxylic acid cycle. Aconitase is inhibited by cyanide, sulfide and copper and mercury at low concentrations. It is competitively inhibited by trans-aconitate. Aconitase contains an internal Fe-S cluster which is responsible for its activity.
Analysis Note
Crude preparation containing aconitase activity
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of citrate (via cis-aconitate) to isocitrate per min at pH 7.4 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3260F1757427211
description
-
description
liquid, ≥100 units/mg protein
description
ammonium sulfate suspension, ≥300 units/mg protein (biuret)
description
-
biological source
Porcine heart
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
solid
form
liquid
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~66 kDa by gel filtration
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. what is the units/mg of this product? Or is it not known?
    1 answer
    1. This product is a crude enzyme preparation, the activity is not a determined test specification. Historical data indicates activity may range from 10 - 40 units per gram. Please see the link below to review the available assay protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/192/355/a5384enz.pdf