Merck
A5625
N-Acetyl-DL-aspartic acid
≥95%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.14
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
219-827-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Acetyl-DL-aspartic acid, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
OTCCIMWXFLJLIA-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)