Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 916,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H29N7O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.44
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C16H29N7O8.C2H4O2/c17-8(2-1-5-20-16(18)19)13(28)21-6-11(25)22-9(3-4-12(26)27)14(29)23-10(7-24)15(30)31;1-2(3)4/h8-10,24H,1-7,17H2,(H,21,28)(H,22,25)(H,23,29)(H,26,27)(H,30,31)(H4,18,19,20);1H3,(H,3,4)/t8-,9-,10-;/m0./s1
InChI key
SALKOFBHHIHLSW-PUBMXKGKSA-N
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Application
Arg-Gly-Glu-Ser acetate salt has been used:
- as an integrin blocking peptide to study its effects on ciliary neurotrophic factor (CNTF) regulation in astroglioma cells
- as a control peptide to study its effects on the binding of patient IgG to integrin αvβ6
- as an integrin inhibitor peptide to study its effects on cell adhesion in Capsaspora owczarzaki cells
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of platelet aggregation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?