Przejdź do
A5752
Adrenochrome
>95% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
791,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
200-192-8
MDL number:
eCl@ss:
32150326
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adrenochrome, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
red to brown
εmax
3-4.5 at 485-490 nm in water, 9.0-10.5 at 299-304 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12
InChI
1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-3,9,13H,4H2,1H3
InChI key
RPHLQSHHTJORHI-UHFFFAOYSA-N
Application
Adrenochrome has been used to study the effect of adrenochrome on coronary artery constriction in the rat heart.
Biochem/physiol Actions
Adrenochrome is an oxidation product of adrenaline. It has been implicated in cardiotoxicity. It is a short-lived cytotoxic molecule and is part of the leukocyte response used to kill bacteria. Adrenochrome is also suggested to exhibit psychotomimetic effects. It is used to determine superoxide dismutase activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1011878BP1251Y0000882
Adrenalon United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1011878
Adrenalon
Adrenaline European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000882
Adrenaline
description
≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
color
red to brown
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. has there been any studies between this and anti aging or cell revitalisation?
    1 answer
    1. The Adrenochrome available for sale is only intended for Research Use Only. There have been no clinical studies performed using A5752. There are varied uses for Adrenochrome. The website has a list of some 40 Peer Reviewed Papers for various uses. A quick review of the available abstracts did not reveal papers that were specific for either anti aging or cell revitalization. There would probably be additional reference papers available on the PubMed website.
      Helpful?
  2. Is this substance synthetic or naturally derived? Some download able Data on this product is dated 1/16/2023. Is this a relatively new substance?
    1 answer
    1. This substance is synthetic organic. The product has been offered previously before 2023. See below for an example of the Certificate of Origin.
      https://www.sigmaaldrich.com/coo/undefined/A5752/SHBL7005