Przejdź do
A5960
L-Ascorbic acid
BioXtra, ≥99.0%, crystalline
Synonim(y):
L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
149,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.12
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-066-2
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystalline
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
color
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
Ascorbic acid is also referred to as Vitamin C. It contains a six-carbon lactone produced by plants and some animal species but not by humans and other primates. Vitamin C is a water-soluble vitamin. Vitamin C is a part of citrus fruits, such as Indian gooseberry, broccoli, strawberries, brussels sprouts. L-ascorbic acid is the biologically active form of ascorbic acid. It is unstable and hydrophilic. Ascorbic acid carries a neutral charge, which gets converted to ascorbate by protonation.
Application
  • L-Ascorbic acid has been used to induce osteoblast differentiation from primary bone marrow cultures.
  • It has been used for the differentiation of hCMPCs (human cardiomyocyte progenitor cells) into cardiomyocytes.
  • It has been used to measure the mitochondrial electron transport chain (complex IV) activity.
Biochem/physiol Actions
L-Ascorbic acid plays a role in production of neurotransmitters, carnitine and collagen synthesis. Ascorbic acid functions as an enzymatic cofactor for multiple enzymes, serving as an electron donor for monooxygenases and dioxygenases. Ascorbic acid also functions as a powerful antioxidant, particularly in regards to reactive oxygen species. Vitamin C exhibits anti-oxidant properties. Vitamin C is implicated in conferring protection against photoaging and anti-aging. Deficiency of vitamin C is associated with scurvy, bleeding gums, poor wound healing, anemia and muscle degeneration.
Disclaimer
May darken in storage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A750647863W210901
description
BioXtra, ≥99.0%, crystalline
description
reagent grade, crystalline
description
analytical standard
description
FCC, FG
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99.0%
assay
≥98% ( with iodine, titration)
assay
-
assay
99.0-100.5% (iodometric)
form
crystalline
form
crystalline
form
solid
form
crystalline, powder or crystals
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: soluble 50 mg/mL
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
mp
190-194 °C (dec.)
mp
190-194 °C (dec.)
mp
190-194 °C (dec.)
mp
190-194 °C (dec.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ascorbic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is L-ascorbic acid, Product A5960, the same as vitamin C?
    1 answer
    1. Yes, L-ascorbic acid is a synonym for vitamin C.
      Helpful?
  4. What is the extinction coefficient of L-ascorbic acid, Product A5960?
    1 answer
    1. According to the Data for Biochemical Research, 3rd ed., Dawson, R. M. C., et al., Oxford University Press (New York, NY 1986), p. 116, the L-ascorbic acid extinction coefficient: EmM = 7.0 (265 nm, water), 7.5 (245 nm, acid).
      Helpful?
  5. What is the solution stability of L-ascorbic acid, Product A5960?
    1 answer
    1. Aqueous solutions are stable only in the absence of oxygen.  Aqueous solutions are most stable at pH 5-6, very unstable at alkaline pH. (Data for Biochemical Research, 3rd ed., Dawson, R. M. C., et al., Oxford University Press (New York, NY: 1986), p. 116)  Degradation is markedly increased in the presence of transition metal ions, especially Cu(II) and Fe(III).  The first stage of oxidation of L-ascorbic acid to dehydroascorbic acid is reversible and the biological activity is retained.  Further oxidation to 2,3-diketogulonic acid is not reversible and the activity is lost. (Omura, H., and Yamafuji, K., in Methodicum Chimicum, 11(2), Korte, F., and Goto, M., eds., Academic Press (New York, NY: 1977), p. 115).
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the pKa of L-ascorbic acid, Product A5960?
    1 answer
    1. The pKa values for L-ascorbic acid (from the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry) are 4.17 and 11.57.