Przejdź do
A5963
Przeciwciało anty-c-Myc-fosfataza alkaliczna, mysie monoklonalne
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoklonalny anty-c-Myc-fosfataza alkaliczna
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
9E10, monoclonal
Application:
ELISA, IHC (p), WB
Citations:
12
biological source
mouse
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: 1:100 using a myc-tagged fusion protein.
isotype
IgG1
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Monoklonalny anty-c-myc (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy 9E10 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów od immunizowanej myszy BALB/c. Gen c-myc koduje białko o masie 62 kDa o nazwie p62c-myc związane głównie z jądrami komórkowymi.
Immunogen
synthetic peptide of the human p62c-Myc protein.
Application
Monoklonalne przeciwciało anty-c-Myc-fosfataza alkaliczna może być stosowane w testach western blot w stosunku 1:100, przy użyciu białek fuzyjnych znakowanych myc. Przeciwciało może być również używane do zastosowań immunohistochemicznych.
Przeciwciało anty-c-Myc-fosfataza alkaliczna zostało użyte w
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • znakowanie immunohistochemiczne
  • barwienie immunologiczne
  • western blotting
Biochem/physiol Actions
Produkt onkogenu c-myc (p62c-myc) pełni normalne i onkogenne funkcje komórkowe. Podwyższony poziom białka c-myc w tkankach złośliwych w porównaniu z tkanką prawidłową, ale z nieoczekiwanym odkryciem cytoplazmatycznej akumulacji białka w tych nowotworach.
Physical form
Roztwór w 0,05 M buforze Tris, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej, 1 mM MgCl2, 50% glicerolu i 15 mM azydku sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)