Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 771,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł 2006,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
771,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FMS338, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 40-45 kDa
species reactivity
human, mouse, rat, canine
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of mouse myoblast C2 cells
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTR3(10096)
mouse ... Actr3(74117)
rat ... Actr3(81732)
General description
Immunogen
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone FMS338, purified from hybridoma cell culture | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description clone FMS96, purified from hybridoma cell culture | description - |
| clone FMS338, monoclonal | clone 1C7, recombinant monoclonal | clone FMS96, monoclonal | clone monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form - |
| Gene Information human ... ACTR3(10096) | Gene Information human ... ACTR3(10096) | Gene Information human ... ACTR2(10097) | Gene Information human ... ACTR3(10096) |
| species reactivity human, mouse, rat, canine | species reactivity human, rat | species reactivity mouse, human, rat, canine | species reactivity mouse, human, rat |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?