Przejdź do
A6093
Przeciwciało anty-ATM, mysie monoklonalne
clone SYR6D4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-ATM antibody produced in mouse, Anti-Ataxia-Telangiectasia Mutated
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SYR6D4, monoclonal
Application:
ARR, ICC, IP, WB
Citations:
6
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SYR6D4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 350 kDa
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using a whole cell extract of an ATM high-producer human melanoma cell line
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATM(472)
General description
Ataksja-teleangiektazja (A-T) jest rzadką ludzką chorobą autosomalną recesywną z plejotropowym fenotypem charakteryzującym się zwyrodnieniem móżdżku, teleangiektazjami oczno-skórnymi, dysfunkcją immunologiczną, niestabilnością genomu, predyspozycją do raka, wrażliwością na promieniowanie i przedwczesnym starzeniem się. Gen zmutowany w A-T, ATM (A-T, mutated), koduje białko o masie 350-370 kDa. C-końcowy region białka ma rozległą homologię do domeny katalitycznej kinazy PI-3. ATM jest głównie jądrowy i lokalizuje się w pęcherzykach cytoplazmatycznych. Ekspresja ATM jest nieobecna lub wyrażana na bardzo niskim poziomie w komórkach A-T.
Zmutowana ataksja-teleangiektazja (ATM) jest kinazą białkową, która może regulować cykl komórkowy i odpowiedź na uszkodzenia DNA. Wiadomo, że ATM wiąże się z β-adaptyną i β-NAP, a zatem może modulować wewnątrzkomórkowy transport białek i pęcherzyków. Mysie przeciwciało monoklonalne anty-ATM rozpoznaje ludzki ATM (ok. 350 kDa).
Application
Endogenny ATM był immunoprecypitowany z lizatów całych komórek przy użyciu monoklonalnego anty-ATM (SYR6D4). Immunoprecypitaty wykorzystano do testu kinazy ATM.
Mysie przeciwciało monoklonalne anty-ATM może być stosowane do western blot w stężeniu 1-2 μg/mL przy użyciu ekstraktów całych komórek linii komórkowych czerniaka. Przeciwciało może być również stosowane do mikromacierzy, immunocytochemii i testów immunoprecypitacji.
Przeciwciało anty-ATM, mysie monoklonalne zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunocytochemia
  • immunoprecypitacja
Biochem/physiol Actions
Komórki ataksji-teleangiektazji (A-T) wykazują nadwrażliwość na promieniowanie jonizujące i liczne defekty reagujące na pęknięcia podwójnej nici DNA. Ponadto, komórki A-T wykazują szereg nieprawidłowości komórkowych w hodowli, w tym wady cytoszkieletu, nieprawidłowości w błonie plazmatycznej i wady sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. Aktywność kinazy ATM jest zwiększona natychmiast po ekspozycji komórek na czynniki indukujące podwójne pęknięcie nici DNA (DSB), a jej część jest zlokalizowana w agregatach jądrowych, kolokalizowanych z fosforylowaną formą histonu H2AX i białkiem Nbs1. Wiąże się z β-adaptyną, jednym ze składników kompleksu adaptorowego AP-2, który bierze udział w endocytozie receptorów za pośrednictwem klatryny.
Physical form
Roztwór 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydku sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)