Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7870,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 39 370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1970,00 zł
biological source
human plasma
Quality Segment
form
salt-free, lyophilized powder
concentration
≥60% (biuret)
technique(s)
inhibition assay: suitable
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ELA2(1991), ELANE(1991), SERPINA1(5265)
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description salt-free, lyophilized powder | description salt-free, lyophilized powder | description IgG fraction of antiserum | description α1-Antitrypsin, CAS 9041-92-3, is a protease inhibitor of the serpin superfamily. Inhibits elastase, cathepsin G, and proteinase 3. |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source rabbit | biological source - |
| Gene Information human ... ELA2(1991), ELANE(1991), SERPINA1(5265) | Gene Information human ... ELA2(1991), SERPINA1(5265) | Gene Information human ... SERPINA1(5265) | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form salt-free, lyophilized powder | form salt-free, lyophilized powder | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α1-Antitrypsin from human plasma
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the carbohydrate content of human alpha-1-Antitrypsin?
1 answer-
We have found the information on alpha-1-antitrypsin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.The alpha-1-antitrypsin is 12 percent carbohydrate, citing K. Heide and H.G. Schwick, Chemistry and Significance of the Carbohydrate Moieties of Human Serum Glycoproteins, Angew. Chem., Int. Ed. Eng., 12, 721-733 (1973).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.