Przejdź do
A6185
Calpain Inhibitor I
synthetic (organic), ≥97% (TLC), cysteine protease inhibitor, powder
Synonim(y):
ALLN, Ac-LLnL-CHO, MG-101, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-norleucinal, N-Acetyl-Leu-Leu-Norleu-al
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H37N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7656053
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Calpain Inhibitor I, ≥97% (TLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CCCC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
Gene Information
Application
Calpain Inhibitor I have been used:
  • as a component of protease inhibitor cocktail for gel shift analysis
  • for treating HeLa cell cultures
  • for inhibition of 26 S proteasome in 26 S proteasome inhibition assays
Biochem/physiol Actions
Can initiate apoptosis in HL-60 cells but blocks dexamethasone-induced apoptosis in thymocytes and cycloheximide-induced apoptosis in metamyelocytes. Inhibits cyclin B degradation and arrests the cell cycle at G1/S and at meta-/anaphase. Blocks induction of nitric oxide synthase by LPS in macrophages.
Calpain Inhibitor I inhibits tumor necrosis factor-induced (TNF-induced) cleavage of Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) and calpastatin in apoptosis. It also inhibits oxygen/glucose deprivation (OGD) induced cleavage of caspase-12 and Bcl-xL..
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20875020871911086090001
description
≥97% (TLC), powder
description
InSolution, ≥95%, Inhibitor of calpain I, calpain II, cathepsin B, and cathepsin L
description
Cell-permeable inhibitor of calpain I (Ki = 190 nM), calpain II (Ki = 220 nM), cathepsin B (Ki = 150 nM), and cathepsin L (Ki = 500 pM).
description
N-Acetyl-Leu-Leu-norleucinal, synthetic
form
powder
form
solution
form
solid
form
powder
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
98% (chromatographically homogeneous)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL, DMF: 10 mg/mL
color
white
color
clear colorless
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calpain Inhibitor I
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)