Przejdź do
A6251
N-Acetyl-DL-tryptophan
≥98% (TLC)
Synonim(y):
N-acetyl-tryptophan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
133,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
201-739-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89478
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Acetyl-DL-tryptophan,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Mitigation of Oxidation in Therapeutic Antibody Formulations: a Biochemical Efficacy and Safety Evaluation of N-Acetyl-Tryptophan and L-Methionine.: Investigates N-Acetyl-DL-tryptophan′s role in reducing oxidative damage in antibody formulations, enhancing therapeutic efficacy (Dion et al., 2018).
  • Effect of PEGylation on performance of protein microbubbles and its comparison with lipid microbubbles.: Examines how PEGylation, in combination with N-Acetyl-DL-tryptophan, improves the stability and performance of protein microbubbles in biomedical applications (Upadhyay et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR92891009990PHL80494
description
-
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
form
crystalline powder
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-DL-tryptophan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)