Przejdź do
A6279
Aprotinin
3-7 TIU/mg protein, saline solution
Synonim(y):
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C284H432N84O79S7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6511.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32190102
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aprotinin from bovine lung, saline solution, 3-7 TIU/mg protein
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
saline solution
specific activity
3-7 TIU/mg protein
mol wt
~6,500
input
mammalian sample(s)
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
General description
Aprotinin is a 58 amino acid-long protein, with a calculated molecular weight of 6512 Da, that acts as a serine protease inhibitor. Known also as bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI), aprotinin inhibits serine proteases such as chymotrypsin, kallikrein, plasmin and trypsin.
Application
Aprotinin is largely used as an inhibitor of trypsin.
Biochem/physiol Actions
Aprotinin is a competitive serine protease inhibitor that forms stable complexes with and blocks the active sites of enzyme. This binding is reversible, and most aprotinin-protease complexes will dissociate at extreme pH levels >10 or <3. Structurally, Aprotinin is a monomeric globular protein derived from bovine lung that consists of 58 amino acids, arranged in a single polypeptide chain with three crosslinking disulfide bridges.
Preparation Note
This product is an aseptically filled solution in 0.9% NaCl and 0.9% benzyl alcohol. It has an activity of 3-7 TIU/mg protein and 3-21 TIU/mL solution.
Other Notes
One Trypsin Inhibitor Unit (TIU) will decrease the activity of two trypsin units by 50%, where one trypsin unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-alpha-benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide per minute at pH 7.8 and 25°C. Another commonly used unit is the KIU, with 1 TIU = 1,300 KIU.
Disclaimer
Aprotinin products should be stored at 2-8°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A610610820A3428
description
saline solution, 3-7 TIU/mg protein
description
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
description
lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, ≥3500 U/mg
description
lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
saline solution
form
powder
form
crystalline (fine)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
solubility
H2O: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinin from bovine lung
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)