Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 688,00 zł 584,80 zł |
Informacje o tej pozycji
584,80 zł
Cena katalogowa688,00 złZaoszczędź 15%Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
assay
~99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(C)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
InChI
1S/C22H36N4O9/c1-6-12(4)19(22(35)24-14(10-27)9-17(31)32)26-20(33)15(7-8-16(29)30)25-21(34)18(11(2)3)23-13(5)28/h10-12,14-15,18-19H,6-9H2,1-5H3,(H,23,28)(H,24,35)(H,25,34)(H,26,33)(H,29,30)(H,31,32)/t12-,14-,15-,18-,19-/m0/s1
InChI key
KYUFGGNCJRWMDN-GOYXDOSHSA-N
Gene Information
human ... CASP6(839)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ~99% (HPLC), powder | description ≥95%, powder |
| assay ~99% (HPLC) | assay ≥95% |
| Gene Information human ... CASP6(839) | Gene Information human ... CASP1(834), CASP3(836), CASP7(840), CASP8(841) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?