Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
5080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to white, w/ Yellow Cast
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QZABAPFNSA-N
Application
β-D-Allose (β-D-Allose), a rare sugar member of the aldohexose family and a C3 epimer of glucose, is used as an inhibitor of fruiting body formation and sporulation in Myxococcus xanthus.
Biochem/physiol Actions
D-Allose is a rare aldohexose sugar that has demonstrated anti-cancer, antitumor, anti-inflammatory, anti-oxidative, antihypertensive, cryoprotective, and immunosuppressant activities. D-Allose upregulates thioredoxin-interacting protein (TXNIP) gene expression and was found to induce G1 cell cycle arrest in hepatocellular carcinoma cells. It inhibited transcriptional activity of the activator protein 1, nuclear factor-κB, and nuclear factor of activated T cells. D-Allose decreases transport of 2-deoxy-D-glucose and 3-O-methyl-D-glucose in V79 Chinese hamster lung fibroblast cells.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description rare aldohexose sugar | description - |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless |
| form powder | form powder |
| color white to white, w/ Yellow Cast | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?