This product may be dissolved in water at 20 mg/ml and ethanol at 10 mg/ml. The solubility directly into PBS has not been evaluated.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 711,00 zł 604,35 zł |
Informacje o tej pozycji
213,00 zł
Nazwa produktu
[Asn1, Val5]-Angiotensin II, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C49H70N14O11/c1-26(2)39(61-42(67)33(12-8-18-55-49(52)53)57-41(66)32(50)23-38(51)65)45(70)58-34(20-29-14-16-31(64)17-15-29)43(68)62-40(27(3)4)46(71)59-35(22-30-24-54-25-56-30)47(72)63-19-9-13-37(63)44(69)60-36(48(73)74)21-28-10-6-5-7-11-28/h5-7,10-11,14-17,24-27,32-37,39-40,64H,8-9,12-13,18-23,50H2,1-4H3,(H2,51,65)(H,54,56)(H,57,66)(H,58,70)(H,59,71)(H,60,69)(H,61,67)(H,62,68)(H,73,74)(H4,52,53,55)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,39-,40-/m0/s1
InChI key
JYPVVOOBQVVUQV-CGHBYZBKSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
mouse ... AGTR1(11607)
rat ... AGTR1(24180)
General description
Application
- to study the effects of ACTH, serotonin, Ang II, carbachol and elevated [K+] on catecholamine and serotonin release
- to induce cyclophilin D (CypD)–dependent mitochondrial vascular superoxide (O2. - ) production in hypertension
- to increase the homocysteine-induced ER stress-inducible, ubiquitin-like domain member 1 (HERPUD1) protein level in HeLa cells
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), powder | description - | description - |
| form powder | form powder | form lyophilized | form lyophilized |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... AGTR1(185) | Gene Information human ... AGTR1(185) | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
水やPBSには溶けますでしょうか。また溶解度はいかがでしょうか。
1 answer-
Helpful?
-
![[Asn1, Val5]-Angiotensin II ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/380/827/d4959a32-f11c-488c-9bc0-86d4d43cb5cb/640/d4959a32-f11c-488c-9bc0-86d4d43cb5cb.png)
![[Val5]-Angiotensin II acetate salt hydrate ≥95% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/301/478/c093dfb8-a891-46ac-b6a1-655b77da7c03/640/c093dfb8-a891-46ac-b6a1-655b77da7c03.png)
![[Asn1,Val5,Asn9]-Angiotensin I salmon](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/406/475/f9d770b6-4616-476a-98cc-1241feb0d36f/640/f9d770b6-4616-476a-98cc-1241feb0d36f.jpg)
![[Val5,Asn9]-Angiotensin I bullfrog](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/188/282/87ffe37e-7a24-4409-b9e9-9948357ed350/640/87ffe37e-7a24-4409-b9e9-9948357ed350.jpg)