Przejdź do
A6414
Albumin from rat serum
lyophilized powder, essentially fatty acid free, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonim(y):
RSA, Rat albumin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
rat
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
555,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... ALB(24186)
General description
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Serum albumin is a reliable prognostic indicator for liver disease. Oxidative damage of albumin is associated with advanced liver disease.
Application
Albumin from rat serum has been used:
  • to study its sequence information from multiply charged ions formed by electrospray ionization
  • to cross-link with silk fibroin (SF) to synthesize a combined protein template
  • to infused into the brain to study its effects on nerve cell damage following brain injury
Preparation Note
Prepared from essentially globulin free albumin (A4538).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4538A6272A0639
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rabbit
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from rat serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I would like to know if the dried powder may contain traces of salts. More specifically, was it lyophilized from PBS, saline, salt solution, etc?
    1 answer
    1. Similar to product A3782, it was found that A6414 is dialyzed against water. However, there is no claim that ultrapure water was used. The available information simply states that the product was dialyzed against water. Additionally, there is no testing for salts based on the performed checks.