Przejdź do
A6457
Antifoam Y-30 Emulsion
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
description
Molecular Biology Reagent
form
emulsion (aqueous)
concentration
30% (active silicon)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
density
1.0 g/mL at 25 °C
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
(Mammalian (suspension)), bacteria (fermentation)
General description
Antifoam Y-30 is a silicone-based product used to prevent or minimize foaming in both microbial fermentation systems and mammalian suspension cultures. Control of foaming minimizes damage to the cells, resulting in increased protein/antibody production.
Application
Suitable for preventing or minimizing foaming in microbial fermentation systems and mammalian suspension cultures.
Preparation Note
Antifoam Y-30 can be pre-diluted with 3-10 parts of cool water to aid in dispersion. Pre-diluted suspensions should be used immediately.
Other Notes
Antifoam Y-30 is an aqueous emulsion containing 30% active silicon and non-ionic emulsifiers .
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)