Przejdź do
A6558
L-Aspartic acid potassium salt
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
Potassium L-aspartate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
588,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(NH2)CO2K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.19
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
214-226-4
MDL number:
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Aspartic acid potassium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
SMILES string
N[C@H](C([O-])=O)CC(O)=O.[K+]
InChI
1S/C4H7NO4.K/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
TXXVQZSTAVIHFD-DKWTVANSSA-M
General description
L-aspartic acid is a non-essential amino acid.
Application
L-Aspartic acid potassium salt has been used:
  • to prepare perforated patch-clamp intracellular solution
  • in serum glutamate–oxaloacetate transaminase (SGOT) assay
  • as a component in an internal solution (IS) for mitoflash assay to detect mitochondrial flashes in permeabilized cells
Biochem/physiol Actions
L-Aspartic acid is an endogenous N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor agonist.
Potassium aspartate is capable of preventing ventricular arrhythmia in ischemic rabbit heart by decreasing transmural repolarization dispersion (TDR).
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)