Przejdź do
A6583
Ala-Pro-Arg-Thr-Pro-Gly-Gly-Arg-Arg
synthetic, lyophilized powder
Synonim(y):
S5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
biological source
synthetic
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C39H70N18O11/c1-20(40)34(65)56-16-7-12-26(56)33(64)53-23(9-4-14-48-38(43)44)31(62)55-29(21(2)58)35(66)57-17-6-11-25(57)32(63)51-18-27(59)50-19-28(60)52-22(8-3-13-47-37(41)42)30(61)54-24(36(67)68)10-5-15-49-39(45)46/h20-26,29,58H,3-19,40H2,1-2H3,(H,50,59)(H,51,63)(H,52,60)(H,53,64)(H,54,61)(H,55,62)(H,67,68)(H4,41,42,47)(H4,43,44,48)(H4,45,46,49)/t20-,21+,22-,23-,24-,25-,26-,29-/m0/s1
InChI key
UAPJQIXAXHXPGL-XACXWONYSA-N
Gene Information
human ... EDN1(1906)
Biochem/physiol Actions
Substrate for meiosis-activated myelin basic protein kinase (p44mpk)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)