Przejdź do
A6671
Actinonin
≥98% (TLC), powder, leucine aminopeptidase inhibitor
Synonim(y):
3-[[1-[(2-(Hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl)carbonyl]-2-methylpropyl]carbamoyl]octanohydroxamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H35N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1555250
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Actinonin,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)N1CCCC1CO
InChI
1S/C19H35N3O5/c1-4-5-6-8-14(11-16(24)21-27)18(25)20-17(13(2)3)19(26)22-10-7-9-15(22)12-23/h13-15,17,23,27H,4-12H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,24)
InChI key
XJLATMLVMSFZBN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: peptide
Application
Actinonin has been used as a control to inhibit meprin-β activity in C57BL/6 mice. It has also been used to study the high-affinity interaction of EcPDF with actinonin by 15N NMR spectroscopy and isothermal titration.
Biochem/physiol Actions
Actinonin is an inhibitor of leucine aminopeptidase. Actinonin has also been used to improve antibacterial activity and antiobesity therapeutics.
Actinonin has inhibitory action against peptide deformylase (PDF). It is effective against Gram-positive and fastidious Gram-negative microorganisms.
Features and Benefits
This compound is featured on the Neuropeptidases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)