Przejdź do
A6681
2-Acetamido-1-N-(β-L-aspartyl)-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine
≥98%
Synonim(y):
β-D-GlcNAc-(1→N)-Asn, 2-Acetamido-1-β-(L-aspartamido)-1,2-dideoxy-D-glucose, L-Asparagine, N-[2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.31
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
assay
≥98%
form
powder
optical activity
[α]/D 22 to 26 °, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1NC(=O)CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C12H21N3O8/c1-4(17)14-8-10(20)9(19)6(3-16)23-11(8)15-7(18)2-5(13)12(21)22/h5-6,8-11,16,19-20H,2-3,13H2,1H3,(H,14,17)(H,15,18)(H,21,22)
InChI key
YTTRPBWEMMPYSW-UHFFFAOYSA-N
Application
n-acetylglucosaminylasparagine [2-Acetamido-1-N-(β-L-aspartyl)-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine] may be useful in studies on Aspartylglycosaminuria.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)