Przejdź do
A6683
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate
≥98% (TLC)
Synonim(y):
(S)-2-Aminobutanedioic acid sodium salt, Sodium L-aspartate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(NH2)CO2Na · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.10
EC Number:
223-264-0
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6101944
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
SMILES string
[Na+].[H]O[H].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
InChI key
PPTHNBYUFXSJPS-JIZZDEOASA-M
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
rat ... GRIN2A(14811)
General description
Aspartic acid is a non-essential amino acid. L-Aspartic acid is a dicarboxylic amino acid, which is involved in the synthesis of nerve cells proteins. It also stimulates the depolarization of nerve cell membranes. L-Aspartic acid acts as an amine donor for transamination reaction.
Application
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate has been as a component of reservoir solution for crystallization.
Biochem/physiol Actions
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Selective outflow of L-aspartic acid across the blood-brain barrier controls the level of L and D aspartic acid in the brain. Increased levels of L-aspartic acid in the brain results in excitatory neurotoxicity. Recent studies highlight that racemization of L-aspartic acid is followed by the determination of D:L ratio to estimate the age of an individual.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11195RES1457AA9256
description
≥98% (TLC)
description
≥99.0% (NT)
description
-
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder, crystals or chunks
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
color
white
color
white
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
rat ... GRIN2A(14811)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?