Merck
A6786
Arg-β-Ala hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19N5O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C9H19N5O3.ClH/c10-6(2-1-4-14-9(11)12)8(17)13-5-3-7(15)16;/h6H,1-5,10H2,(H,13,17)(H,15,16)(H4,11,12,14);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
FIOGKBNTZVYASN-RGMNGODLSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)