Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20N8O13P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2Nc3ncnc4[n@@H]([C@@H]5O[C@H](COP(=O)(OC[C@H]1O2)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]5O)c(N=[N+]=[N-])nc34
Application
Photoaffinity label
Physical form
Lyophilized powder containing approx. 50% sodium chloride.
Other Notes
Analog of cyclic ADP-ribose
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?