Przejdź do
A6853
α2A-Adrenergic Receptor preparation
membrane suspension
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4190,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.84
MDL number:
Form:
membrane suspension
Biological source:
human
4190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
form
membrane suspension
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 10% sucrose, pH 7.65. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HTS096MHTS087RTASAB4500548
description
membrane suspension
description
Human alpha2A GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
description
-
description
affinity isolated antibody
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
rabbit
form
membrane suspension
form
-
form
-
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
GPCR
-
assay plates for α 1A Adrenergic Receptor frozen cells, calcium response assay cells α 1A Adrenergic Receptor, optimized freezing conditions α 1A Adrenergic Receptor cells, thaw and assay α 1A Adrenergic Receptor frozen cells, Ready-to-Assay α 1A Adrenergic Receptor cells, Ready-to-Assay α 1A Adrenergic Receptor Frozen Cells, high viability α 1A Adrenergic Receptor frozen cells for assays, Millipore Ready-to-Assay cells for drug discovery, Millipore calcium assay frozen cells, Sigma-Aldrich GPCR frozen cells for calcium flux assay, ready-to-use α 1A Adrenergic Receptor cell line, α 1A Adrenergic Receptor frozen cells for pharmacological assays, α 1A Adrenergic Receptor immortalized cell lines, frozen GPCR cells for rapid calcium assays
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)