Przejdź do
A6855
Arachidonoyl-AMC
fatty acid amide hydrolase substrate, 99% (HPLC), solid
Synonim(y):
AAMCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
806,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H39NO3
Masa cząsteczkowa:
461.64
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
806,65 zł
Cena katalogowa949,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Arachidonoyl-AMC, fatty acid amide hydrolase substrate
Quality Segment
assay
99% (HPLC)
form
solid
storage condition
under inert gas
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C30H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-29(32)31-26-21-22-27-25(2)23-30(33)34-28(27)24-26/h7-8,10-11,13-14,16-17,21-24H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3,(H,31,32)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
IQPBUDMTXHWSHB-ZKWNWVNESA-N
Application
Fluorogenic substrate used in a selective and sensitive assay of fatty acid amide hydrolase (FAAH).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0815407710474426
description
fatty acid amide hydrolase substrate
description
≥99% (HPLC), solid
description
α-Iodoacetamide, CAS 144-48-9, is an irreversible inhibitor of several cysteine proteases.
description
Substrate for fluorogenic assay of α-glucosidase. Has been used in studies of Pompe disease.
assay
99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, methanol: soluble
solubility
methanol: 1:20, DMF: soluble, ethanol: soluble, water: soluble
solubility
methanol: soluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage condition
under inert gas
storage condition
-
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)