Przejdź do
A6969
L-Arginine monohydrochloride
98.5-101.0%, suitable for cell culture, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications
Synonim(y):
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
140,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-275-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Arginine monohydrochloride, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 22.1 to 22.9°, c = 8 in 6 M HCl
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
226-230 °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): 16.58-17.00%, sulfate (SO42-): ≤0.020%
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.02%, heavy metals: ≤10 ppm
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
functional group
carboxylic acid, (Guanidine), amine
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
General description
L-arginine monohydrochloride is the hydrochloride salt form of L-arginine, an essential amino acid that plays a crucial role in several biological processes. It is commonly used in biology and biochemistry research as a cell culture supplement to support the growth and maintenance of various cell types.
Application
L-Arginine monohydrochloride has been used in mouse pancreas perfusion experiments. It has also been used as a component of SILAC medium.
Biochem/physiol Actions
L-Arginine is a dibasic, semi-essential amino acid. It acts as a precursor for creatinine and is a natural constituent of most of the dietary proteins.
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Features and Benefits
  • Suitable for Cell Culture and Biochemical research
  • High-quality compound suitable for multiple research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13727790538A4599
description
not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
EMPROVE® EXPERT, EP, JP, USP
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
-
form
powder
form
crystalline powder
form
-
form
crystalline powder
assay
98.5-101.0%
assay
≥98.5%
assay
-
assay
≥98.5%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
functional group
amine, (Guanidine), carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, residual solvents
impurities
-
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine monohydrochloride
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?