This material is not a fat-soluble molecule. The product is water soluble at 100 mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 454,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 625,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3410,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
454,00 zł
biological source
synthetic (chemical)
Quality Segment
assay
≥75%
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[Cl-].C[S+](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C15H22N6O5S.3ClH/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;;;/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);3*1H/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m0.../s1
InChI key
KBAFOJZCBYWKPU-XQVUROGGSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥75% | description ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay) | description ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay) | description crystalline |
| assay ≥75% | assay ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay) | assay ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay) | assay ≥98.0% (TLC), ≥98.0% (HPLC) |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility 1 M HCl: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| biological source synthetic (chemical) | biological source - | biological source synthetic (Organic) | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is sam e a fat soluble or water soluble