Przejdź do
A702000
DMT-rA(tac)-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C702000G702000C403000
description
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
description
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
description
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
description
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)