Przejdź do
A7331
trans-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
≥97% (titration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.18
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
3196018
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (titration)
mp
~255 °C (dec.)
SMILES string
N[C@@H]1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)