Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 912,00 zł |
5 x 5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
912,00 zł
biological source
Porcine cerebral cortex
Quality Segment
description
Sodium and Potassium-Activated
form
lyophilized powder
specific activity
≥0.3 units/mg protein, pH 7.8
composition
Protein, 5.0-25.0% biuret
technique(s)
inhibition assay: suitable
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... ATP1A1(397481), ATP1B1(396898)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥0.3 units/mg protein, pH 7.8 | description ATPase ≥60 units/mg protein, lyophilized powder (partially purified) | description ATPase ≥3.0 units/mg protein, lyophilized powder | description ≥95%, bacterial |
| biological source Porcine cerebral cortex | biological source potato | biological source potato | biological source bacterial |
| Gene Information pig ... ATP1A1(397481), ATP1B1(396898) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| specific activity ≥0.3 units/mg protein, pH 7.8 | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder (partially purified) | form lyophilized powder | form powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?