Przejdź do
A7631
(+)-Sodium L-ascorbate
crystalline, ≥98%
Synonim(y):
L(+)-Ascorbic acid sodium salt, Vitamin C sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NaO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.11
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058010
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
205-126-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3767246
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
General description
Ascorbic acid, also known as vitamin C, is a water-soluble vitamin. L-Ascorbic acid is a reducing agent.
Application
(+)-Sodium L-ascorbate has been used:
  • as a component of cutting solution for storing brain slices of rats
  • as a component of patch pipette internal solution for imaging Ca2+ transients evoked by action potential in rat brain slices
  • as a supplement for arterial smooth muscle cell (SMC) cultures to encourage collagen production
Biochem/physiol Actions
Ascorbic acid exhibits anti-oxidant properties. It is a primary substrate for detoxifying hydrogen peroxide. Ascorbic acid is a co-factor for the synthesis of adrenal steroids and catecholamines. L-Ascorbic acid (Vitamin C) is a water soluble molecule used in a wide variety of applications, including cell culture, as a reducing agent that helps reduce oxidative stress. L-Ascorbate can be regenerated by biological systems.
Disclaimer
May darken in storage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1613509A403411140
description
crystalline, ≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
BioXtra, ≥99.0% (NT)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98%
assay
≥99.0% (NT)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
form
crystalline
form
-
form
powder
form
powder or crystals
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Sodium L-ascorbate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. The storage temperature of L-Ascorbic acid(Cat# A4544) and Ascorbate(Cat# A7631) ?
    1 answer
    1. Both products may be stored at room temperature.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review